Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Artikelnummer. 30130259 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
4 x 50 mL RB/FA eller 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 ml
Artikelnummer. 30130259
Brand: OHAUS™ 83041073
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
Kompakt lavhastighedscentrifuge med en moderne berøringshjulsgrænseflade ideel til generelle laboratorieapplikationer.
Frontier™ 5707 er en pålidelig kompakt lavhastigheds-universalcentrifuge. Afhængigt af sættet kan det inkludere en forudinstalleret rotor med forskellig kapacitet. Begge rotorer er velegnede til runde og koniske bundrør. Designet med praktisk betjening i tankerne, Frontier™ 5707 har et unikt designet stænktæt frontpanel med Touch-Wheel-kontrol på en intuitiv grænseflade.
Unikke funktioner:
  • Designet til nem betjening, den Frontier™ 5707 har praktisk kontrol på en beskyttende stænktæt grænseflade, som giver mulighed for responsiv betjening, selv —når du bærer handsker.
  • Omslutter alle dens funktionaliteter inden for et lille fodaftryk, den Frontier™ 5707 sparer værdifuld plads på laboratoriebænken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 x 50 mL RB/FA eller 4 x 15 mL RB/FA
Maks. Hastighed 6,800 rpm
Maks. RCF 4,445 x g
Kølet Nej
Kontrol hastighed 200 to 6800 rpm
Vise LCD med baggrundsbelysning
Højde (engelsk) Udvendig 9.4 in.
Højde (metrisk) Udvendig 236 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 14 in.
Længde (metrisk) Udvendig 356 mm
Hukommelse 99 programmer
Støjniveau ≤60± 2 dB(A)
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
Bredde (engelsk) Udvendig 10.9 in.
Bredde (metrisk) Udvendig 277 mm
Watt 50 W
Certificeringer/compliance CE, FCC
Type Centrifuger
Mål (L x B x H) Udvendig 356 x 277 x 236 mm
Elektriske krav AC Power (Included)
Dybde (engelsk) 14 in.
Dybde (metrisk) 356 mm
Maksimal hastighedsområde 200 to 6800 rpm
Rotor medfølger Ja
Dimensioner (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Drive System Direkte, børsteløst induktionsdrev
Nettovægt 10 kg
Programlagring Ja
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek.
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Spænding 100/230 V
Model- FC5707+R09