Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5000 Micro Series Rotor
Artikelnummer. 30130257 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
18 x 1,5/2 ml
24 x 1,5/2 ml
24 x 2,0 ml
44 x 1,5/2,0 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
30130257 44 x 1,5/2,0 ml
30130247 24 x 1,5/2 ml
30130243 18 x 1,5/2 ml
30130231 24 x 2,0 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30130257 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30372717
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder fleksibilitet for at maksimere prøveforberedelse.
Frontier™ 5000 rotorer
Frontier™ rotorer udvider funktionaliteten af Frontier™ centrifuger ved at øge antallet af rør af forskellige typer og størrelser, der kan bruges sammen med hver af centrifugemodellerne. Rotorerne er lette at rengøre og betjene og er holdbart konstrueret til at modstå krævende centrifugering.
Fleksibilitet for at maksimere prøveforberedelsen
  • Vælg mellem en række rotorer, der skal bruges med Frontier™ centrifuger for at matche den kapacitet og fleksibilitet, der kræves til dine grundlæggende til højtydende prøveforberedelsesbehov.
  • Designet med brugervenlighed i tankerne Frontier™ rotorer kan nemt installeres eller fjernes i nogle få hurtige og enkle trin, og brugerne har nem adgang til prøverne.
  • De robuste rotorer er konstrueret af materialer af høj kvalitet og bygget til at holde gennem krævende arbejdsgange fra autoklavesterilisering til minusgrader.
  • OHAUS Frontier™ centrifuger er pålidelige, alsidige og ideelle til adskillige laboratorieapplikationer.
  • Funktionerne omfatter lille til medium kapacitet, forskellige hastighedsområder og ikke-kølede eller kølede muligheder for at passe til alle krav.
BIOSEALED rotorer og skovle
Bio-indeslutning eller aerosoltæt tilbehør såsom Bioseal Angle-rotorer til mikrorør og Bioseal-spande, der bruges med Swing-out-rotorer til større prøvevolumener, indsendes til streng test af det tyske institut for standardisering (DIN) og opfylder som sådan den relevante internationale standard, DIN EN 61010-2-020:03-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor
Volumen 44 x 1,5/2,0 ml
Maks. RCF 21,379 x g
Maks. Hastighed 15,000 rpm
Radius (metrisk) 8.4 cm
Radius (metrisk) Min. 7.1 cm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 1.9 kg
Til brug med (udstyr) FC5515, FC5515R
Vinkel 32° /55°
Antal steder 44
garanti 2 år
Bioindeslutning Nej