Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5720R højhastigheds kølecentrifuger
Artikelnummer. 30130244 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
OHAUS™ Frontier™ 5720R højhastigheds kølecentrifuge
Artikelnummer.
30130244 OHAUS™ Frontier™ 5720R højhastigheds kølecentrifuge
1 options
Artikelnummer. 30130244 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 83041045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til anvendelser inden for forskning, industri og kliniske laboratorier. FC5720R kan dreje 0,2 ml til 4 x 200 ml med udsvings- og fastvinkelrotorer ved høje hastigheder over 38.000 x g
Designet til maksimal applikationsfleksibilitet
  • Designet til effektivt at rumme en bred vifte af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør, PCR-striml/rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov
  • Kompatibel med op til 17 valgfrie rotorer og 90 tilbehør
  • Kapacitet på op til 4 x 200 ml med mulighed for at spinne op til 32 blodrør eller 20 x 15 ml koniske rør og 10 x 50 ml koniske rør
  • Højhastigheds centrifugering: op til 20.000 omdr./min for mikrorør og op til 16.000 omdr./min for 50 ml
  • Kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
  • Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening
  • Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
  • Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
  • Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
  • Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
  • Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 38007 x
  • Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
  • Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
  • Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
  • Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
  • Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
  • Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
  • Rotorcyklustælleren øger sikkerheden ved at overvåge antallet af centrifugeringscyklusser og giver rettidige advarsler om udskiftning af rotoren for at forhindre potentiel fejl og sikre optimal ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, FCC
Volumen 4 x 200 mL
Maks. RCF 38,007 x g
Maks. Hastighed 20,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000-serien Multi Pro
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløst induktionsdrev
Til brug med (udstyr) 30304361, 30314822, 30314824, 30314825, 30314826, 30314827, 30314829, 30314830, 30314831, 30314832, 30314833, 30314834, 30314836, 30314841, 30372718, 83041011, 83041238
Materiale Korrosionsbestandigt rustfrit stålkammer med polykarbonat/ABS plastlåg
Hukommelse 99 programmer
Model- FC5720R
Støjniveau ≤60 ±2 dBA
Programlagring Ja
Rotor medfølger Nej
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek.
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
garanti 2 år
Dimensioner (HWD) 361 x 407 x 712 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 712 x 407 x 361 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 28 tommer
Længde (metrisk) Udvendig 712 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 16 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 407 mm
Højde (engelsk) Udvendig 14,2 in.
Højde (metrisk) Udvendig 361 mm
Dybde (engelsk) 28 tommer
Dybde (metrisk) 712 mm
Nettovægt 71 kg
Elektriske krav AC Adapter (ikke inkluderet)
Spænding 230 V
Watt 1.2 kW
Stiktype AC Adapter (ikke inkluderet)
Produkttype Centrifuger
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 40 °C
Display Type 2-linjers, baggrundsbelyst LCD