Få mere at vide
OHAUS™ Frontier™ 5830R højhastigheds kølecentrifuger
Artikelnummer. 30130229 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
OHAUS™ Frontier™ 5830R højhastigheds kølecentrifuge
Artikelnummer.
30130229 OHAUS™ Frontier™ 5830R højhastigheds kølecentrifuge
1 options
Artikelnummer. 30130229 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 83041047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designet til anvendelser inden for forskning, industri og kliniske laboratorier. FC5830R kan dreje 0,2 ml til 4 x 290 ml med udsvings- og fastvinkelrotorer ved høje hastigheder over 65395 x g
Designet til maksimal applikationsfleksibilitet
  • Effektivt rumme et bredt udvalg af rør og flasker, herunder mikrorør, blodrør, runde bundrør, koniske rør og mikroliterplader, hvilket sikrer alsidig og pålidelig ydeevne til forskellige laboratoriebehov
  • Kompatibel med op til 11 valgfrie rotorer og 56 tilbehør
  • Kapacitet på op til 6 x 250 ml med mulighed for at spinde op til 40 blodrør eller 28 x 15 ml koniske rør og 12 x 50 ml koniske rør
  • Højhastigheds centrifugering: op til 30.000 omdr./min for mikrorør og op til 21.000 o/min for 50 ml
  • Kølekapacitet fra 40 °C til -20 °C
  • R290, et miljøvenligt kølemiddel, bidrager til kølecentrifugers miljøvenlighed ved at minimere deres miljøpåvirkning og støtte indsatsen mod global opvarmning
  • Forkølingsfunktionen sænker hurtigt temperaturen på rotor og kammer før kørsel
Intuitivt designet til simpel betjening
  • Designet til at gøre laboratorieprocesser mere effektive og nemmere, og inkluderer mange brugervenlige funktioner og software, der muliggør intuitiv betjening
  • Automatisk rotorgenkendelse (RFID) gør det ekstremt nemt at skifte mellem applikationer
  • Simpel betjening med én hånd muliggjort af vælgerknap/drejeknap-kombination, selv når man bærer handsker
  • Stor baggrundsbelyst LCD-skærm viser centrifugeringsindstillinger og realtidsparametre på én grænseflade
  • Programlagring op til 99 kørsler inklusive parameterindstillinger og rotortyper
Solid ingeniørkunst sikrer pålidelighed
  • Fremstillet med komponenter af høj kvalitet til pålidelig brug og tysk konstrueret til høj ydeevne
  • Vedligeholdelsesfri induktionsmotor giver en maksimal G-kraft på 65395 x g
  • Kemisk og korrosionsbestandigt rotorkammer i rustfrit stål sikrer holdbarhed i laboratoriemiljøer
  • Selvdiagnostisk program til at registrere forbrug og fejlhistorik for nem vedligeholdelse og for at minimere nedetid
Sikkerhedsfunktioner for øget sikkerhed
  • Udstyret med beskyttelsesfunktioner for sikkerhed og pålidelig drift
  • Overhastighedsbeskyttelse, straks ved indsættelse af rotoren
  • Aktiv ubalancedetektion med individuelle ubalancetolerancer sat for hver rotor
  • Motoriseret låglåssystem til beskyttelse af operatører mod utilsigtede skader
  • Forseglede og TÜV-certificerede rotorer for at beskytte operatører mod skadelige aerosoler
  • Rotorcyklustælleren øger sikkerheden ved at overvåge antallet af centrifugeringscyklusser og giver rettidige advarsler om udskiftning af rotoren for at forhindre potentiel fejl og sikre optimal ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, FCC
Volumen 6 x 250 mL
Maks. RCF 65,395 x g
Maks. Hastighed 30,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000-serien Multi Pro
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløst induktionsdrev
Til brug med (udstyr) 30314820, 30314821, 30314824, 30314826, 30314827, 30314829, 30314831, 30314832, 30314833, 30314836, 30314839
Materiale Korrosionsbestandigt rustfrit stålkammer med polykarbonat/ABS plastlåg
Hukommelse 99 programmer
Model- FC5830R
Støjniveau ≤60 ±2 dBA
Programlagring Ja
Rotor medfølger Nej
Køretid 10 sek. til 99 timer. 59 min. 59 sek.
Sikkerhedsfunktioner CE, FCC
garanti 2 år
Dimensioner (HWD) 413 x 723 x 519 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 519 x 723 x 413 mm
Længde (engelsk) Eksteriør 20,4''
Længde (metrisk) Udvendig 519 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 28,5''
Bredde (metrisk) Udvendig 723 mm
Højde (engelsk) Udvendig 16,3''
Højde (metrisk) Udvendig 413 mm
Dybde (engelsk) 20,4''
Dybde (metrisk) 519 mm
Nettovægt 91 kg
Elektriske krav AC Adapter (Inkluderet)
Spænding 230 V
Watt 1.6 kW
Stiktype AC Adapter (Inkluderet)
Produkttype Centrifuger
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 40 °C
Display Type 2-linjers, baggrundsbelyst LCD