Få mere at vide
3M™ Fronttilpasset genanvendelig fuldansigtsmaske
Artikelnummer. 17766993 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Model-:
FF-601F
FF-602F
FF-603F
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Model-
17766993 Større FF-603F
17736993 Lille FF-601F
17726993 Medium FF-602F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17766993 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100265236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14620.00 DKK
    8830.27 DKK / Pakke med 4
    Spare 5789.73 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
3M™ Genanvendelig fuldansigtsmaske har et panoramavisir, der giver mulighed for et stort set ubegrænset synsfelt. Kompatibel med 3M™ Filtre, DT-serien, denne helmaske er velegnet til en bred vifte af bærere og anvendelser.
  • Panoramavisir giver mulighed for et stort set ubegrænset synsfelt
  • Visir er designet til at minimere visuel forvrængning
  • Blød, meget fleksibel og tilpasset ansigtsforsegling i flydende silikonegummi for at øge brugerkomforten
  • Bred ansigtsforsegling, designet til at minimere trykpunkter og give en effektiv tætning uden at overstramme hovedselen
  • TPE indermaske med mat finish hjælper med at forhindre blænding på indersiden af visiret
  • 4/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Åndedrætsværn til hele ansigtet
Størrelse Større
Model- FF-603F