Få mere at vide
3M™ Fronttilpasset genanvendelig fuldansigtsmaske
Artikelnummer. 17726993 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Model-:
FF-601F
FF-602F
FF-603F
Artikelnummer. 17726993
Brand: 3M™ 7100265074
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Genanvendelig fuldansigtsmaske har et panoramavisir, der giver mulighed for et stort set ubegrænset synsfelt. Kompatibel med 3M™ Filtre, DT-serien, denne helmaske er velegnet til en bred vifte af bærere og anvendelser.
  • Panoramavisir giver mulighed for et stort set ubegrænset synsfelt
  • Visir er designet til at minimere visuel forvrængning
  • Blød, meget fleksibel og tilpasset ansigtsforsegling i flydende silikonegummi for at øge brugerkomforten
  • Bred ansigtsforsegling, designet til at minimere trykpunkter og give en effektiv tætning uden at overstramme hovedselen
  • TPE indermaske med mat finish hjælper med at forhindre blænding på indersiden af visiret
  • 4/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Åndedrætsværn til hele ansigtet
Størrelse Medium
Model- FF-602F