Få mere at vide
Bel-Art™ Fritware Porøs polyethylenstang
Artikelnummer. 30193456
Skift visning
Porestørrelse:
100 til 160 μm
Artikelnummer. Porestørrelse
30193456 100 til 160 μm
1 options
Artikelnummer. 30193456 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F136350012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    526.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.40 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Porøse polyethylenstænger på én fod tilbyder robust ydeevne og specifikke filtreringsmuligheder.
  • Kan tåle temperaturer op til 93 °C (200 °F)
  • Har grov porøsitet med en gennemsnitlig porestørrelse på 110 mikron
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Filtertype Netfilter
Format Plade
Materiale Polyethylen
Porestørrelse 100 til 160 μm
Sterilitet Ikke steril
Type Filtreringsstav
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Til brug med (udstyr) Filtreringssystemer