Få mere at vide
IKA™ Fritte sæt
Artikelnummer. p-7241145 Shop alle IKA produkter
Størrelse:
1μ m
5μ m
10μ m
Artikelnummer. 17563626
Brand: IKA™ 0020102632
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette Fritte sæt indeholder to glas frits for Pro-Divide reaktionscellen.
  • Dette sæt indeholder to glas frits for Pro-Divide reaktionscellen.
  • Størrelsen af hver pore falder mellem disse områder:
    • 1μ m sæt: 1 og 1,6μ m
    • 5μ m sæt: 4 og 5,5μ m
    • 10μ m sæt: 10 og 16μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fritte sæt
Størrelse 1μ m
Til brug med (udstyr) Pro-Divide Reaktionscelle