Få mere at vide
IKA™ Fritte sæt
Artikelnummer. 17563626 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Størrelse:
1μ m
5μ m
10μ m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17563626 1μ m
17573626 5μ m
17583626 10μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17563626 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020102632
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette Fritte sæt indeholder to glas frits for Pro-Divide reaktionscellen.
  • Dette sæt indeholder to glas frits for Pro-Divide reaktionscellen.
  • Størrelsen af hver pore falder mellem disse områder:
    • 1μ m sæt: 1 og 1,6μ m
    • 5μ m sæt: 4 og 5,5μ m
    • 10μ m sæt: 10 og 16μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fritte sæt
Størrelse 1μ m
Til brug med (udstyr) Pro-Divide Reaktionscelle