Få mere at vide
IKA™ Fritte prøvesæt
Artikelnummer. 17543626 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Pro-Divide Reaktionscelle
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17543626 Pro-Divide Reaktionscelle
1 options
Artikelnummer. 17543626 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020101403
Forventet forsendelse: 02-03-2027
Fritte prøvesæt til Pro-Divide reaktionscellen.
  • Prøvesættet indeholder hver en glasfritte 1μ m, glasfritte 5μ m, glasfritte 10μ m for Pro-Divide reaktionscellen.
  • Porestørrelser:
    • Glasfritte 1μ m: 1 til 1,6μ m;
    • Glasfritte 5μ m: 4 til 5,5μ m
    • Glasfritte 10μ m: 10 til 16μ m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 1μ m, 5μ m og 10μ m Glasfrits
Til brug med (udstyr) Pro-Divide Reaktionscelle