Få mere at vide
H-B™ SP Scienceware™ Frio Temp™ Verifikationstermometer
Artikelnummer. 13089152
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-2/10 °C
-25/-5 °C
15/30 °C
25/45 °C
95/115 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
13089152 -2/10 °C -
13079152 -25/-5 °C Hver
13099152 15/30 °C -
13009162 25/45 °C -
13019162 95/115 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13089152 Leverandør H-B™ SP Scienceware™ Leverandørnr. B602000100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For at verificere prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne med sporbarhed til NIST
  • Disse kviksølvfrie termometre er individuelt kalibrerede og nyttige til at verificere prøvetemperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne
  • Fyldt flaske (inkluderet) efterligner prøven
  • PFA-belagte termometre indeholder glas og væske i tilfælde af brud; fyldt med organisk væske
  • Permanent sammensmeltede markeringer og blyfrit glas
  • Individuelt serialiseret og lavet i USA
Tekniske data
Flaske Fyld Enviro-Safe Flydende
Flaske størrelse 60 mL
Kalibreringspunkter 0,5 °C
Certificeringer/compliance NIST
Inkluderer Termometer kalibreringsrapport
Længde (engelsk) Samlet 7,1''
Længde (metrisk) samlet 180 mm
Materiale PFA-belagt, Glas
Termometer Fyld Sort organisk væske
Produkttype Termometer til verifikation af køleskab
Maks. Temperatur (metrisk) 10 °C
Min. Temperatur (metrisk) -2 °C
Temperaturområde (metrisk) -2/10 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Køleskabe
Nøjagtighed ±0,2 °C
Underafdeling 0,1 °C