Få mere at vide
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometre: Enviro-Safe™ Fyldt
Artikelnummer. 13089162 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +15 °C
-5 °C til +20 °C
15 °C til 50 °C
Til brug med (applikation):
Blodbanker
Inkubator
Køleskab
Produkttype:
Letlæseligt verifikationstermometer
Verifikationstermometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13089162
Brand: H-B Instrument™ B610040800
Ideel til brug i frysere, køleskabe, inkubatorer, ovne og blodbanker.
Come complete with a Statement of Accuracy traceable to NIST™ and DKD, unique serial number, and Velcro™ and magnet attachments. Simply screw thermometer with cap into bottle and attach to test sample.
Tekniske data
Flaske størrelse 30 mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS
Til brug med (applikation) Inkubator
Inkluderer PTFE coating
Længde (engelsk) Samlet 5.3 in.
Længde (metrisk) samlet 135 mm
Materiale Glass
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Liquid
Produkttype Letlæseligt verifikationstermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50°C
Min. Temperatur (metrisk) 15°C
Temperaturområde (metrisk) 15 °C til 50 °C
Nøjagtighed ±0.5°C
Underafdeling 0.5°C