Få mere at vide
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometre: Enviro-Safe™ Fyldt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13069162 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +15 °C
-5 °C til +20 °C
15 °C til 50 °C
Til brug med (applikation):
Blodbanker
Inkubator
Køleskab
Produkttype:
Letlæseligt verifikationstermometer
Verifikationstermometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13069162
Brand: H-B Instrument™ B610040500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug i frysere, køleskabe, inkubatorer, ovne og blodbanker.
Kom komplet med en nøjagtighedserklæring, der kan spores til NIST™ og DKD, unikt serienummer, og Velcro™ og magnettilbehør. Skru blot termometeret med låg på flasken og sæt det på prøven.
Tekniske data
Flaske størrelse 30 mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS
Til brug med (applikation) Inkubator
Inkluderer PTFE belægning
Længde (engelsk) Samlet 5,3 tommer
Længde (metrisk) samlet 135 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Enviro-Safe™ Flydende
Produkttype Verifikationstermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) 15 °C
Temperaturområde (metrisk) 15 °C til 50 °C
Nøjagtighed ±0,5 °C
Underafdeling 0,5 °C