Få mere at vide
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Glas termometre: Enviro-Safe™ Fyldt
Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +15 °C
-5 °C til +20 °C
15 °C til 50 °C
Til brug med (applikation):
Blodbanker
Inkubator
Køleskab
Produkttype:
Letlæseligt verifikationstermometer
Verifikationstermometer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kom komplet med en nøjagtighedserklæring, der kan spores til NIST™ og DKD, unikt serienummer, og Velcro™ og magnettilbehør. Skru blot termometeret med låg på flasken og sæt det på prøven.
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske størrelse | 30 mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST , DAkkS |
| Til brug med (applikation) | Køleskab |
| Inkluderer | PTFE belægning |
| Længde (engelsk) Samlet | 4,9 tommer |
| Længde (metrisk) samlet | 125 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Produkttype | Verifikationstermometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 15 °C |
| Vis mere |