Få mere at vide
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Digitale verifikationstermometre
Artikelnummer. 17649565
Skift visning
Til brug med (applikation):
Generel kalibrering
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
17649565 Generel kalibrering
1 options
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne. Glasflaske og låg, der følger med produkter som angivet i tabellen, bør ikke bruges under forhold, hvor temperaturen kan overstige 200 °C
Artikelnummer. 17649565 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B610001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    610.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.74 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Plastflasker som angivet i tabellen kan ikke bruges i ovne. Glasflaske og låg, der følger med produkter som angivet i tabellen, bør ikke bruges under forhold, hvor temperaturen kan overstige 200 °C
Kalibreret specifikt til at verificere prøver i temperaturer i frysere, køleskabe, inkubatorer og ovne.
  • Nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination opnås ved at bruge den fyldte flaske (medfølger), som efterligner prøven
  • Alle modeller inkluderer akkrediteret kalibreringsdokumentation, der opfylder kravene i ISO 17025
  • Testet og kalibreret i HB’ s eksklusive triple akkrediteret/registreret ISO/IEC 17025:2017, A2LA akkrediteret laboratorium (Cert #2448.01), mod udstyr, hvis kalibrering kan spores til NIST
  • Indeholder flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
  • Individuelt serialiseret, CE-mærket
Tekniske data
Flaske Fyld Glasperler
Flaske størrelse 30 mL
Kalibreringspunkter 0, 100 °C
Til brug med (applikation) Generel kalibrering
Højde (engelsk) 0,7 tommer
Højde (metrisk) 18 mm
Inkluderer Alarm, timer
Længde (engelsk) Kabel 3.5 ft.
Længde (engelsk) sonde 4,1 tommer
Længde (metrisk) 105 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) sonde 105 mm
Materiale Rustfrit stål
Opløsning 1 °C/° F; 1 sekund
Bredde (engelsk) 2 tommer
Produkttype Verifikationstermometer
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -50/300 °C
Temperaturområde (metrisk) -58 °F til +572 °F
Kalibreret NIST-sporbar
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1°C fra -20/130°°C; ±2°°C fra -50/-21°°C og 131/200°°C; ellers± 4 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 51 mm
Vis mere Vis mindre
Indeholder Prop 65 advarsler om kræft og reproduktionsskade