Få mere at vide
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Kalibrerede elektroniske verifikationslollipop-stængeltermometre
Artikelnummer. 17590676 Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) sonde:
50 mm
75 mm
Flaske størrelse:
30 ml plastikflaske
60 ml plastikflaske
Flaske Fyld:
Økologisk væske
Glasperler
Må ikke bruges i ovne eller frysere
Artikelnummer. 17590676
Brand: H-B Instrument™ B610001100
Må ikke bruges i ovne eller frysere
Til brug ved digital verifikation af prøvetemperaturer i generelle applikationer. H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Kalibreret elektronisk verifikation Lollipop Stem-termometre giver nøjagtig temperaturaflæsning uden prøvekontamination.
  • Hele den digitale enhed kan placeres direkte i køleskabe, inkubatorer og ambient-rum
  • Indeholder flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
  • Individuelt serialiseret
    Certificeringer
    ISO 17025, CE mærket
    Tekniske data
    Flaske Fyld Økologisk væske
    Flaske størrelse 60 ml plastikflaske
    Kalibreringspunkter 0° 50 °C
    Til brug med (applikation) Digital verifikation af prøvetemperaturer i generelle applikationer
    Højde (engelsk) 5,25 tommer.
    Højde (metrisk) 133 mm
    Længde (engelsk) sonde 3 tommer
    Længde (metrisk) sonde 75 mm
    Sondetype Rustfrit stål
    Opløsning 0,1°C
    Bredde (engelsk) 1,5 tommer
    Produkttype Digitalt termometer
    Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
    Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
    Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 70 °C
    Kalibreret Ja
    Nøjagtighed ±0,5 °C
    Bredde (metrisk) 38 mm