Få mere at vide
H-B Instrument™ FRIO-Temp™ Kalibrerede elektroniske verifikationslollipop-stængeltermometre
Shop alle SP Scienceware produkter
Længde (metrisk) sonde:
50 mm
75 mm
Flaske størrelse:
30 ml plastikflaske
60 ml plastikflaske
Flaske Fyld:
Økologisk væske
Glasperler
Beskrivelse
- Hele den digitale enhed kan placeres direkte i køleskabe, inkubatorer og ambient-rum
- Indeholder flersprogede instruktioner (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk)
- Individuelt serialiseret
Certificeringer
ISO 17025, CE mærket
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Økologisk væske |
| Flaske størrelse | 30 ml plastikflaske |
| Kalibreringspunkter | 0° 50 °C |
| Til brug med (applikation) | Digital verifikation af prøvetemperaturer i generelle applikationer |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 114 mm |
| Længde (engelsk) sonde | 2'' |
| Længde (metrisk) sonde | 50 mm |
| Sondetype | Rustfrit stål |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vis mere |