Få mere at vide
Friedelin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Friedelin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 426.3862 |