Få mere at vide
TFA Dostmann™ Køle fryser termometer
Artikelnummer. 11812602
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +45 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11812602
Brand: TFA Dostmann™ 14.4003.02.01
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Køleskab termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 45 °C
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +45 °C