Få mere at vide
Vileda Professional™ CE skovlvogn
Artikelnummer. 17842486
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
17842486 Grå
1 options
Artikelnummer. 17842486 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 141926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25495.00 DKK
    21502.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 3992.27 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Designet til brug i kontrollerede miljøer, hvor maksimal kontamineringskontrol er nødvendig
Vognene er elektropoleret rustfrit stål med lufttætte forbindelser og glatte svejsninger. Dette sikrer fremragende biologisk kontrol, samtidig med at det er nemt at rengøre og fuldt autoklaverbart. Vognene tilbyder rigelig plads til alle redskaber, der er nødvendige for effektiv rengøring, og kan tilpasses til dine nøjagtige behov med valgfrit tilbehør.
  • To holdere til moppehåndtag i rustfrit stål
  • Støttestang til Duo Press Wringer (sælges separat) eller Dip-N-Go Sieve (sælges separat), Support Plate (sælges separat) og almindeligt anvendte industrivringer
  • Rammeholdere giver mulighed for opbevaring af mopper i forskellige størrelser
  • Arbejdsstation bagtil
  • Tredje skovlforlænger tilgængelig gør dobbelt skovlsystem til tredobbelt skovlsystem (sælges separat)
  • Autoklaverbare, ekstremt støjsvage renrumshjul
  • Elektropoleret for en forureningsfri overflade
  • Farvekodet system i kasser, spande og håndtag (alt tilbehør sælges separat)
Certificeringer
ISO Klasse 5.
Tekniske data
Produkttype Dobbelt skovlvogn
Materiale Rustfrit stål
Farve Grå
Dimensioner 77 x 71 x 95 cm (30,3 x 28 x 37,4 tommer)
Til brug med (applikation) ISO 5, LAR, Produktion, Laboratorium
Til brug med (udstyr) Vileda Professionel-FHP CE Dip-N-Go Si, støtteplade til CE Dip-N-Go Si, 25 L lang spand med farvekodningsclips og spandforlænger