Få mere at vide
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Refills til svampemop
Artikelnummer. 17822506
Skift visning
Materiale:
CE Universal rustfrit stål
Mikrofiber, Rustfrit stål
Polyester med kanal i rustfrit stål
Polyester, Rustfrit stål
Rustfrit stål
Bredde (engelsk):
10 tommer
14 tommer
Oversigt:
“Desinficer”
“Ren”
“Universel”
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Bredde (engelsk) Oversigt Sterilitet
17822506 Polyester med kanal i rustfrit stål 14 tommer “Desinficer” Ikke steril
17882456 Mikrofiber, Rustfrit stål 14 tommer “Ren” Ikke steril
17802466 Mikrofiber, Rustfrit stål 10 tommer “Ren” Ikke steril
17842456 Polyester, Rustfrit stål 10 tommer “Desinficer” Ikke steril
17822456 Rustfrit stål 10 tommer “Universel” Steril
17832476 CE Universal rustfrit stål 14 tommer “Universel” Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17822506 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 119656
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vileda Professional Roll-O-Matic™ svampe moppe refills er lavet i USA med avanceret teknologi skum. De er fremstillet specifikt til industrien med kontrolleret miljø og tillader 25 % mere væskeabsorption og 2X mere væskefrigivelse end konkurrerende skum.
Vileda Professional Roll-O-Matic™ svampe moppe refills er lavet i USA med avanceret teknologi skum. De er fremstillet specifikt til industrien med kontrolleret miljø og tillader 25 % mere væskeabsorption og 2X mere væskefrigivelse end konkurrerende skum.
Alle Vileda Professional mærke refills er ideelle til brug med Træk og løft teknik, der oftest anvendes i kontrollerede miljøer. De er ideelle til generel brug, absorbering af spild, påføring af desinfektionsmiddel og rengøring af partikler.
  • Passer til alle originale og selvvridende Roll-O-Matic™ mopper
  • 10- eller 14-tommers muligheder for håndtag i både rustfrit stål og galvaniseret stål
  • Fuldstændig autoklaverbar og resistent over for gamma- og ETO-sterilisering
  • Individuelt pakket og partinummer kontrolleret
  • Overensstemmelsescertifikat og tekniske data er tilgængelige efter anmodning
  • Sterile versioner valideret til 10 -6 pr ISO 11137, individuelt i dobbelt sække med lotnummer og indikatorprik, og leveres med sterilitetsattest efter anmodning
Tekniske data
Produkttype Refill til rullemoppe
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 14 tommer
Mængde 12/Cs.
Til brug med (udstyr) Originale og selvvridende Roll-O-matic rullemopper
Oversigt “Desinficer”
Til brug med (applikation) Til rivefri påføring af desinfektionsmidler, rengøring og spildabsorption
Materiale Polyester med kanal i rustfrit stål