Få mere at vide
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Selvvridende mopper
Artikelnummer. 17892496
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Dimensioner:
48 x 10 tommer
48 x 14 tommer
58,5 til 76,25 x 14 tommer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner
17892496 Rustfrit stål 48 x 10 tommer
17832456 Rustfrit stål 48 x 14 tommer
17852456 Aluminium 58,5 til 76,25 x 14 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17892496 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 118549
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til alle kontrollerede miljøer.
  • Moppe med indbygget vride
  • Wringer indbygget i håndtaget, hvilket eliminerer behovet for dyr og omfangsrig vrider
  • Forbedrede komponenter eliminerer skarpe kanter og sørger for fremragende refill-fastholdelse
  • Passer til al original og avanceret teknologi Roll-O-Matic godkendte genopfyldninger
  • Ergonomisk greb
Tekniske data
Dimensioner 48 x 10 tommer
Produkttype Mopper
Hovedtype Svampemoppehoved, lige
Farve Blå
Længde (engelsk) 48 tommer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 10 tommer
Inkluderer Wringer indbygget i håndtag
Til brug med (udstyr) Roll-O-matic selvvridende renrumsmopper
Til brug med (applikation) Til brug på gulve, vægge og lofter i renrumsmiljøer. Ideel til træk-og-løft rengøringsteknikken
Materiale Rustfrit stål