Få mere at vide
Vileda Professional™ CleanTech™ Duo mikrofiber lamineret moppe, ikke-steril
Artikelnummer. 17842506
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Artikelnummer. Sterilitet
17842506 Ikke steril
1 options
Artikelnummer. 17842506 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 141886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10760.00 DKK
    9202.21 DKK / Pakke med 50
    Spare 1557.79 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Til rengøring/desinfektion af gulve, vægge og lofter. Vileda Professional CleanTech Duo mikrofiber lamineret moppe, ikke-steril er designet til brug i renrum op til klasse ISO 5/GMP A og B/FED209D Klasse 100.
  • Mikrofiberlamineret renrumsskum
  • Dobbeltsidet for effektiv rengøring og desinficering
  • Klæbemiddelfri lamineringsteknikker, der bruges til at forhindre yderligere kontaminering af produkter
  • Velegnet til spand og præpareret metode
  • Dokumenteret bakteriereduktion på 99,99 %
Tekniske data
Produkttype Renrums svampemoppe
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Størrelse 50 cm
Til brug med (udstyr) Teleskophåndtag, Swep Duo Plus mopperamme, farvekodede teleskophåndtag, Evolution teleskophåndtag
Til brug med (applikation) Gulve, vægge og lofter, ISO 5, LAR, Produktion, Labs
Materiale Mikrofiber lamineret skum