Få mere at vide
Vileda Professional™ Renrumsskraber med drejelig
Artikelnummer. 17822486
Skift visning
Længde (engelsk):
20 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17822486 20 tommer
1 options
Artikelnummer. 17822486 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 119935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2780.00 DKK
    2579.92 DKK / Pakke med 10
    Spare 200.08 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Drejer 360 grader, hvilket giver mulighed for fuld bevægelsesområde
  • Anvendes på gulve og vægge efter påføring af desinfektionsmiddel
  • Svindskraber spilder til afløbet i kontrollerede omgivelser
  • Kan autoklaveres og udsættes for gamma- eller EtO-sterilisering
  • Brug sammen med FHP Extendable Handle #119966
Tekniske data
Produkttype Drejelig gummiskraber
Til brug med (applikation) Renrumsapplikationer
Længde (engelsk) 20 tommer