Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Trolley tilbehør: Trolley Support Halvbakke
Artikelnummer. 17822466
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
17822466 Grå
1 options
Artikelnummer. 17822466 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 120783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.00 DKK
    616.74 DKK / Pakke med 5
    Spare 117.26 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Til brug med CE Pre-Prepared Trolley.
  • Til brug på CE Pre-Prepared Trolley
  • Gemmer to 6l spande eller en færdiglavet kasse
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Trolleystøtte halvbakke
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Dimensioner 39 x 28 x 6 cm (15,5 x 11 x 2,5 tommer)
Til brug med (applikation) Generel rengøring
Til brug med (udstyr) CE Forberedt Trolley
Mængde 5/Cs.