Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Trolley 6L spand
Kapacitet (metrisk):
6 l
Beskrivelse
Indeholder
Farvekodnings klip.
- Materiale: Polypropylen
- Autoklaverbar
- 10/Cs.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |