Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Trolley 6L spandlåg
Artikelnummer. 17872456
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
17872456 Grå
1 options
Artikelnummer. 17872456 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 125948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    858.55 DKK / Pakke med 12
    Spare 41.45 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug med 6L spand
  • Størrelse: 16 x 12 x 35 tommer. (39 x 30 x 89 cm)
  • Grå
  • 12/Cs.
Tekniske data
Produkttype Spandlåg, 6L
Farve Grå
Til brug med (udstyr) 6L spand