Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Fejemaskine og Pan™
Artikelnummer. p-4817292
Produkttype:
Åbn Lobby Dustpan
Fejemaskine til støvsugerskraber
Artikelnummer. 17872476
Brand: Vileda Professional™ 119908
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CE-fejemaskinen og Pan™ er ideel til ergonomisk og effektiv væskefjernelse. Systemet er hygiejnisk, let og fleksibelt. Perfekt til tørre eller fugtige forhold.
  • Fej knust glas op i dit renrum hurtigt og nemt
  • Det er ikke nødvendigt at skifte handsker, når en genstand tabes på gulvet
  • Holder arbejdere fra at røre gulvet i det kontrollerede miljø
  • Kan sprøjtes eller tørres af med almindelige desinfektionsmidler
  • Står nemt op til opbevaring eller kan hænges op
  • Justerbar poseholder til opsamlingsposer i forskellige størrelser
Tekniske data
Produkttype Fejemaskine til støvsugerskraber
Til brug med (applikation) Til at feje knust glas, til støvsuger i lobbyen og glatte gulve, hvor snavs kan være tørt eller fugtigt
Til brug med (udstyr) Vaskeri