Få mere at vide
Vileda Professional™ CE Forberedt Trolley
Artikelnummer. 17872486
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
17872486 Grå
1 options
Artikelnummer. 17872486 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 143774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32175.00 DKK
    27134.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 5041.00 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Designet og udviklet til brug i kontrollerede miljøer, hvor der er behov for maksimal kontamineringskontrol.
Vognene er elektropoleret rustfrit stål med lufttætte forbindelser og glatte svejsninger. Dette sikrer fremragende biologisk kontrol, samtidig med at det er nemt at rengøre og fuldt autoklaverbart. Vogne tilbyder rigelig plads til alle redskaber, der er nødvendige for effektiv rengøring og kan tilpasses til dine nøjagtige behov
  • To holdere til moppehåndtag i rustfrit stål
  • Støttestang til Duo Press Wringer eller Dip-N-Go Sieve, Support Plate og almindeligt anvendte industriwringers
  • Rammeholdere giver mulighed for opbevaring af mopper i forskellige størrelser
  • Arbejdsstation på øverste hylde
  • Opbevaringsområde til Pre-Prepared moppeboks eller 25L Longish spand
  • 70L affaldsposeholder til bortskaffelse af brugte mopper
  • Autoklaverbare, ekstremt støjsvage renrumshjul
  • Elektropoleret for en forureningsfri overflade
  • Farvekodet system i æsker, spande og håndtag
Tekniske data
Produkttype CE-forberedt vogn
Materiale Rustfrit stål, elektropoleret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Dimensioner 77 x 71 x 95 cm (30 x 28 x 37 tommer)
Til brug med (applikation) Til kontrollerede miljøer (ISO 5, LAR, produktion, laboratorium)
Inkluderer Fire hjul (2 med bremser), affaldsposeholder, 2 fladmoppeholdere