Learn More
STEMCELL Technologies FreSR™-S
Product Code. 15567540
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Unit Size:
50mL
Product Code. Quantity Unit Size
15567540 50 mL 50mL
1 options
Product Code. 15567540 Supplier STEMCELL Technologies Supplier No. 05859
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Animal component-free medium for freezing ES and iPS cells as single cells
  • FreSR™-S is a defined, serum-free, and animal component-free medium for the cryopreservation of human pluripotent stem cells (hPSCs) as single cells
  • This complete and ready-to-use medium is recommended for hPSCs cultured in mTeSR™1, mTeSR™ Plus, TeSR™2, or TeSR™-E8™
  • Cryopreserved hPSCs should be stored at -135°C (liquid nitrogen) or colder
Spezifikation
Cell Type Pluripotent Stem Cells
For Use With (Application) Cryopreservation
Quantity 50 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.