missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Freselestat, TRC

Artikelnummer. 30407511
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407511 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7645005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Freselestat
CAS 208848-19-5
Molekylær formel C23H28N6O4
Mængde 5 mg
Synonym 5-Amino-N-[1-[[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]carbonyl]-2-methylpropyl]-6-oxo-2-phenyl-1(6H)-pyrimidineacetamide, ONO 6818, ONO-PO 736
InChI formel InChI=1S/C23H28N6O4/c1-13(2)17(18(31)20-27-28-22(33-20)23(3,4)5)26-16(30)12-29-19(14-9-7-6-8-10-14)25-11-15(24)21(29)32/h6-11,13,17H,12,24H2,1-5H3,(H,26,30)
SMIL CC(C)C(NC(=O)CN1C(=O)C(=CN=C1c2ccccc2)N)C(=O)c3oc(nn3)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-(5-amino-6-oxo-2-phenylpyrimidin-1-yl)-N-[1-(5-tert-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 452.51
Formel vægt 452.2172
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.