Beskrivelse
Spar tid med den hurtige prøvebehandling af Thermo Scientific Freso 21-mikrocentrifuger, der giver produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument. De lette mikrocentrifugerotorer er designet til at give acceleration op til 21.100xg på så lidt som 12 sekunder. Kølingen tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på kun 9 minutter.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
- Enestående acceleration på op til 21.000xg på så lidt som 12 sekunder.
- Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
- Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
- Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
- Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
- Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
- Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
- Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
- Elegant, let og pladsbesparende design.
- Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
- Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
- Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1.5/2 mL |
| Maks. Hastighed | 14,800 rpm |
| Maks. RCF | 21,100 x g |
| Støjniveau | 50 dB(A) |
| Certificeringer/compliance | CSA, CE, IVD |
| Inkluderer | 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg |
| Oversigt | Fresco 21 centrifuge, nedkølet |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Kølet | Ja |
| Køretid | 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD |
| Vis mere |