Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fresco™ 21-mikrocentrifuge
Artikelnummer. 10403173 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderer:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg og dobbeltrækket 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruelåg
Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Inkluderer Pakningsstørrelse
10403173 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg og dobbeltrækket 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruelåg Hver
15586334 230 V 50/60 Hz Dobbelt række 18 x 2,0/0,5 mL rotor med skruelåg Hver
10651805 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403173 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002476
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Avancerede forskningsapplikationer, der kræver mikrocentrifuger med køling og effekt op til 21.000xg.
Spar tid med den hurtige prøvebehandling af Thermo Scientific Freso 21-mikrocentrifuger, der giver produktivitet, alsidighed, sikkerhed og bekvemmelighed i et kompakt, letanvendeligt laboratorieinstrument. De lette mikrocentrifugerotorer er designet til at give acceleration op til 21.100xg på så lidt som 12 sekunder. Kølingen tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på kun 9 minutter.
Understøt dine behov for separation af mikrovolumener med:
  • Enestående acceleration på op til 21.000xg på så lidt som 12 sekunder.
  • Kølede versioner tilbyder afkøling fra stuetemperatur til indstillet temperatur på så lidt som 9 minutter.
  • Vælg mellem 7 valgfri mikrocentrifugerotorer for at finde den ideelle pasform til din anvendelse:
    • Fremragende korrosionsbestandighed med lette konstruerede polymerrotorer.
    • Standardrotoren kører 24 mikrocentrifugerør i en enkelt række, fra 1,5 til 2,0 ml rør til mini-prep og spin-søjler.
    • Ergonomisk rotoråbning og -lukning med et enkelt klik samt gennemsigtigt design for øget sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific ClickSeal-bioindeslutningslåg.
    • Eliminer behovet for adaptere med en unik dobbeltrækket rotor.
  • Forenkl betjeningen med intuitive kontroller, letlæselige displays og hurtig et-kliks-centrifugelåg.
  • Elegant, let og pladsbesparende design.
  • Holdbar og nem at rengøre og vedligeholde.
  • Støjsvag drift fremmer et sikkert, stressfrit miljø.
  • Overholder de seneste kliniske standarder og sikkerhedsstandarder, herunder 98/79/EC In Vitro Diagnostic Directive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Maks. RCF 21,100 x g
Støjniveau 50 dB(A)
Certificeringer/compliance CSA, CE, IVD
Inkluderer 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal-låg og dobbeltrækket 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruelåg
Oversigt Fresco 21 centrifuge, nedkølet
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Kølet Ja
Køretid 1 til 99 min. (1 min. trin); HOLD
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen for flere detaljer)
Dimensioner (HWD) 12,9 x 11,6 x 17,5 tommer (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Nettovægt 62.0lb. (28.0 kg)
Produktlinje Fresco
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C