Få mere at vide
1,2-Difluorotetrachloroethane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16360038 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16360038
Brand: SPEX Certiprep S1544
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,2-Difluorotetrachloroethane76-12-01000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Difluorotetrachloroethane
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 76-12-0, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C2Cl4F2
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle UGCSPKPEHQEOSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(F)(Cl)Cl)(F)(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-difluoroethane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 203.819
PubChem CID 6427
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only