Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Triad frysetørrer
Artikelnummer. 15924232 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Elektriske krav Pakningsstørrelse
15924232 Schuko 230 V, 50 Hz Hver
1 options
Artikelnummer. 15924232 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 794001030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298935.00 DKK
    232361.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 66573.73 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Indeholder
One processing shelf, one probe for monitoring temperature of sample in chamber and four neoprene valves with molded plastic knobs
Kræver
Vakuumpumpe med et slagvolumen på mindst 98 l/min, 0,002 mBar ultimativt tryk og montering til 0,75 in. ID vakuumslange, og frysetørre glasvarer, hvis ikke bulk-frysetørring
Labconco™ FreeZone™ Triad frysetørreren er en tre-i-en-frysetørrer. Forfrysning, frysetørring i kolber eller på hylder og prop under vakuum
Labconco™ FreeZone™ Triad frysetørreren er en tre-i-en-frysetørrer. Forfrysning, frysetørring i kolber eller på hylder og prop under vakuum
  • Stopbakketørrer og prøvefrysetørring med fire prøveventiler
  • Prøver til begge typer frysetørring kan køres på én gang
  • Kammeret forfryser prøver, hvilket eliminerer behovet for en separat fryser og produktoverførsel
  • Opretstående opsamlerspole i rustfrit stål fjerner 1,84 l vand på 24 timer og rummer 2,5 l is før afrimning
  • To 0,33 hk HCFC-/CFC-fri kølekompressorer afkøler opsamleren til -85°C (-121°F), er velegnede til vandige eller fortyndede acetonitrilprøver og arbejder sammen med et 1000 watt varmelegeme for at afkøle og opvarme væskemediet, der cirkulerer gennem kanaler i hylden. Ikke til brug med prøver, der indeholder methanol eller ethanol
  • Temperaturkontrollerede hylder spænder fra -55 til 50°C (-67 til 122°F) og maks. -75°C (-103°F) under forfrysning
  • Hylderne har en pneumatisk prop med en membran, hvilket eliminerer behovet for komprimeret gas
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af opsamlertemperatur og vakuumniveau
  • Behandlingshylde: 12,4 x 14,5 in. (31,5 x 36,8 cm)
  • Afstanden mellem hylden og toppen af kammeret rummer beholdere med propper op til 148 mm høje
  • En sonde til overvågning af prøvetemperaturen i kammeret
  • Pirani vakuumsensor
  • Styrer temperaturen til ±1°C af indstillingspunktet
  • Hukommelse til at gemme 30 programmer med hver 16 segmenter
  • Realtidsvisning af opsamlertemperatur og vakuumniveau
  • Manuelle opstartsknapper til opsamler- og hyldetemperaturstyring og vakuumtræk
  • Datalogning gemmer og viser data i tabel- eller grafformat og kan eksporteres via USB eller Ethernet
  • Indstillinger omfatter sprog (engelsk, spansk, fransk, tysk eller italiensk), tid, temperatur og vakuum (mBar, Torr eller Pa)
  • Advarsel om vedligeholdelse af vakuumpumpe
  • Sikkerhedslås
  • Stopkontrolknap, vakuumudløserkontrolknap og 1/8 in. (udvendig diameter) brugerleveret tilfyldningsport for steril/inert gas
  • Neoprenventiler med støbte plastikknapper og fittings kan rumme 10,5 in. og 0,75 in. adaptere til flasker
  • El-stik til vakuumpumpe
  • Varm gasafrimning med afløbsbakke i rustfrit stål, silikoneafløbsslange og automatisk slukning ved 60°C (140°F)
  • Vakuumkontrolventil
  • Vakuumbrudventil
  • Yderside i rustfrit stål og pulverlakeret stål
  • Klar akryldør med silikonepakning og lås
  • Valgmuligheder omfatter regionsspecifikke elektriske stikkonfigurationer
Ordreinfo
Nødvendig til drift (ikke inkluderet): Vakuumpumpe med et slagvolumen på mindst 98 l/min, 0,002 mBar ultimativt tryk og montering til 0,75 in. ID vakuumslange, og frysetørre glasvarer, hvis ikke bulk-frysetørring
Overholdelse
UL Standard 61010-1 (230V, 60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (230V, 60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller)
garanti
1 år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 2,5 L (før afrimning)
Antal hylder 1
Temperaturområde (metrisk) -85 °C
Temperaturområde (engelsk) -121 °F
Materiale Stål
Antal havne 4
Certificeringer/compliance UL, CSA/CAN, CE
Til brug med (applikation) Frysetørring, lyofilisering
Til brug med (udstyr) FreeZone-tilbehør, FreeZone-vogn, Fast-Freeze-kolber
Inkluderer En behandlingshylde, en sonde til overvågning af prøvetemperaturen i kammeret og fire neoprenventiler med støbte plastikknapper, Schuko-stik
Dybde (engelsk) 29,5 tommer
Dybde (metrisk) 74.9 cm
Bredde (engelsk) 28,3 tommer
Bredde (metrisk) 71.9 cm
Højde (engelsk) 27,7 tommer
Højde (metrisk) 70.4 cm
Længde (engelsk) 29,5 tommer
Længde (metrisk) 74.9 cm
Strømstyrke 12 A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 440 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 199.6 kg