Få mere at vide
Labconco FreeZone Triad frysetørrer, 230V, 50 Hz
Artikelnummer. 17950190 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-85 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17950190 -85 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17950190 Leverandør Labconco Leverandørnr. 794001090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298935.00 DKK
    232361.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 66573.73 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
FreeZone Triad Benchtop frysetørrere er designet til flere typer lyofilisering: kolbe, bulk og hætteglas med prop. Med evnen til at fryse tørre prøver i så mange forskellige former, gør Triadens alsidighed og kompakte design den perfekt til travle laboratorier.
  • Designet til flere typer lyofilisering: kolbe, bulk- og hætteglas med prop.
  • Opsamlerspiral i rustfrit stål rummer 2,5 liter is før afrimning. To 1/3 hk HCFC/CFC-fri kølekompressorer køler opsamleren til -85 °C (-121 °F), velegnet til vandige eller fortyndede acetonitrilprøver.
  • Temperaturkontrollerede hylder spænder fra -55 °C til +50 °C (-67 °F til +°122 F) og et maksimum på -75 °C (-103 °F) under forfrysning.
  • Hylderne har pneumatisk prop med en membran, hvilket eliminerer behovet for komprimeret gas.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Triad frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 2,5 L (før afrimning)
Antal hylder 1
Temperaturområde (metrisk) -85 °C til +50 °C
Materiale Rustfrit stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V