Få mere at vide
Labconco FreeZone Triad - Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374518 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-84 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31374518 -84 °C
1 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374518 Leverandør Labconco Leverandørnr. 794005090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319235.00 DKK
    225596.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 93638.93 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Understøtter prøveforfrysning, lyofilisering, stoppning og flaskefrysetørring med integrerede ventiler.
  • Tørretumbler til tilstopbakke og frysetørring til prøve med fire prøveventiler
  • Prøver til frysetørring i flaske- og bakke-stil kan køres samtidig
  • Kammeret forfryser prøverne, hvilket eliminerer behovet for separat fryser- og produktoverførsel
  • Den opretstående rustfri stål-samlerspiral holder 2,5 L is før optøning
  • To 0,33 hk HCFC/CFC-fri, Eco-Cool kølemiddelkompressorer køler kollektoren til -85 °C (-121 °F), er egnede til vandige eller fortyndede acetonitrilprøver og arbejder med en 1000-watt varmeapparat til at køle og opvarme væskemedium, der cirkulerer gennem hyldekanaler; ikke til brug med prøver, der indeholder methanol eller ethanol
  • Temperaturkontrollerede hylder varierer fra -55 til 50 °C°, med et maksimum på -75 °C under°forfrysning
  • Hylderne har en pneumatisk prop med en membran, hvilket eliminerer behovet for komprimeret gas
  • Lyo-Works™ OS giver realtidsvisning af kollektorens temperatur og vakuumniveau på en 5-tommer farvetouchskærm
  • Behandlingshylde: 12,4 x 14,5 tommer (31,5 x 36,8 cm)
  • Afstanden mellem hylden og toppen af kammeret rummer beholdere med propper op til 148 mm høje
  • Stopknap, vakuumudløserknap og 1/8 tomme (udvendig diameter) brugerleveret tilfyldningsport for steril/inert gas
  • En sonde til overvågning af prøvetemperaturen i kammeret
  • Styrer temperaturen til ±1 °C indstillingspunkt
  • Datalogging gemmer og viser data i tabel- eller grafformat og kan eksporteres via USB eller Ethernet
  • Indstillinger inkluderer sprog (engelsk, spansk, fransk, tysk eller italiensk), sikkerhedslåsning, tid, temperatur og vakuumenheder (mBar, Torr eller Pa)
Tekniske data
Type Frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 1
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.