Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Stopbakketørrere, 6-ports manifold og isolationsventil, 230V modeller
Artikelnummer. 15782867 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15782867 Schuko Hver
1 options
Artikelnummer. 15782867 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 794801330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303275.00 DKK
    235731.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 67543.64 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Indeholder
3 hylder, 6-ports manifold, afspærringsventil
Kræver
Frysetørrer, vakuumpumpe
Giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne. Labconco™ FreeZone™ Stopbakketørrere, 6-ports manifold og isolationsventil, 230V-modeller er designet til lyofilisering af moderate til store belastninger og tilstopning af hætteglas eller serumflasker under vakuum. De tilbyder muligheder for indbygget 6-ports manifold og afspærringsventil.
  • Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (± 1° C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer
  • Kammeret forfryser prøver for at spare tid og penge ved at eliminere behovet for separat fryser og produktoverførsel
  • Op til 594 sq. tommer hyldeplads
  • Cirkulerende væske i hylder spænder fra− 40 og+ 40° C
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Indbygget pneumatisk mekanisme stopper beholdere på alle tre hylder
  • Udsigtslåge i klar akryl giver fuldstændig synlighed af hylder
  • 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport introducerer steril luft eller inert gas fra udvendig kilde til kammer, hvilket beskytter prøver mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
  • Lyo-Works™ OS giver realtidsvisning af frysetørrer og bakketørrerparametre på 5 tommer fuld farve, kapacitiv berøringsskærm på tilsluttet FreeZone 6, 12 eller 18 L frysetørrer (sælges separat)
  • Data kan eksporteres via USB eller Ethernet
  • Mikroprocessorbaseret controller gør det muligt at lagre og gentage op til 30 forskellige temperaturprogrammer, hver med op til 16 forskellige trin
  • Display giver navigation til manuel eller programtilstand, sondetemperaturer, vakuum i mBar, Torr eller Pa, programtrin i gang, resterende tid i nuværende trin og programslut samt alarmer
  • Advarsler og aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Valgfri 6-ports bakketørrermanifold kan rumme enten 1/2'' eller 3/4'' kolbeadaptere og tilsluttes til kolber og andet glas.
  • Valgfri indbygget isoleringsventil adskiller stopbakketørrer fra frysetørrer for at forkorte den tid, der er nødvendig for at genetablere arbejdsvakuumniveauer og for at tilvejebringe midler til at bestemme slutpunktet
  • Frysetørrer, vakuumpumpe med forskydning på mindst 163L/minut og frysetørret glas (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (ikke inkluderet)
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Stopbakketørrer
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer 3 hylder, 6-ports manifold, afspærringsventil
Dybde (engelsk) 24,6 tommer.
Dybde (metrisk) 62.4 cm
Bredde (engelsk) 32,4 tommer.
Bredde (metrisk) 82.2 cm
Højde (engelsk) 32,9 tommer.
Højde (metrisk) 68.8 cm
Strømstyrke 9A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 458 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 207.74 kg