Få mere at vide
Labconco FreeZone Stopbakke-tørretumbler med 6-ports manifold og afspærringsventil - Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374510 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +40 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31374510 -40 °C til +40 °C
1 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374510 Leverandør Labconco Leverandørnr. 794805390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323850.00 DKK
    228866.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 94983.60 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Understøtter prøveforfrysning, lyofilisering og stoppning til frysetørringsworkflows.
  • Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (±1 °C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer
  • Kammeret forfryser prøver for at spare tid og penge ved at eliminere behovet for en separat fryser og produktoverførsel
  • Op til 594 kvadrattommer hyldeplads
  • Den cirkulerende væske i hylder varierer fra -40 til +40 °C
  • Miljøvenligt, HCFC/CFC-frit kølesystem, der opfylder EU's krav til lav GWP
  • Indbyggede pneumatiske mekanismer stopper beholdere på alle tre hylder
  • En klar akryl udsynsdør giver fuld udsyn til hylderne
  • 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport tilfører steril luft eller inert gas fra en ekstern kilde for at beskytte prøver mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
  • Lyo-Works™ OS giver realtidsvisning af frysetørrerens og bakketørrerens parametre på en 5-tommer fuldfarve kapacitiv touchskærm på tilsluttet FreeZone 6, 12 eller 18 L frysetørrer (solgt separat)
  • Data kan eksporteres via USB Ethernet eller Ethernet
  • Den mikroprocessorbaserede controller lagrer og gentager op til 30 temperaturprogrammer, hver med op til 16 trin
  • Displayet giver navigation til manuel eller programtilstand, probe-temperaturer, vakuum (mBar, Torr eller Pa), aktuelt programtrin, tid tilbage i det aktuelle trin, slut-af-programmet-status og alarmer
  • Advarsler og aktuelle driftsparameteraflæsninger kan automatisk sendes til brugerindtastede e-mailadresser
  • Valgfri 6-port bakke tørremanifold kan rumme 1/2 tomme eller 3/4 tommer Flaskeadaptere og tilsluttes flasker og andet glasudstyr
  • En valgfri indbygget isolationsventil adskiller stopbakketørretumbleren fra frysetørreren for at forkorte vakuumgenetableringstiden og hjælpe med at bestemme endepunktet.
  • Kræver en frysetørrer, en vakuumpumpe med en deplacement på mindst 163 L/min, og frysetørringsglas (hvis ikke massefrysetørring) (ikke inkluderet)
Tekniske data
Type Stopbakke-tørretumbler
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
FreeZone Konsol frysetørrer med LyoWorks OS, vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 163 l/minut, tørringstilbehør og frysetørringsglas (hvis ikke bulk-frysetørring) er nødvendige (ikke inkluderet).