Få mere at vide
Labconco FreeZone Stopbakke-tørretumbler med 6-ports manifold - Eco-Cool kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (±1 °C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer
- Kammeret forfryser prøver for at spare tid og penge ved at eliminere behovet for en separat fryser og produktoverførsel
- Op til 594 kvadrattommer hyldeplads
- Den cirkulerende væske i hylder varierer fra -40 til +40 °C
- Miljøvenligt, HCFC/CFC-frit kølesystem, der opfylder EU's krav til lav GWP
- Indbyggede pneumatiske mekanismer stopper beholdere på alle tre hylder
- En klar akryl udsynsdør giver fuld udsyn til hylderne
- 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport tilfører steril luft eller inert gas fra en ekstern kilde for at beskytte prøver mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
- Lyo-Works™ OS giver realtidsvisning af frysetørrerens og bakketørrerens parametre på en 5-tommer fuldfarve kapacitiv touchskærm på tilsluttet FreeZone 6, 12 eller 18 L frysetørrer (solgt separat)
- Data kan eksporteres via USB Ethernet eller Ethernet
- Den mikroprocessorbaserede controller lagrer og gentager op til 30 temperaturprogrammer, hver med op til 16 trin
- Displayet giver navigation til manuel eller programtilstand, probe-temperaturer, vakuum (mBar, Torr eller Pa), aktuelt programtrin, tid tilbage i det aktuelle trin, slut-af-programmet-status og alarmer
- Advarsler og aktuelle driftsparameteraflæsninger kan automatisk sendes til brugerindtastede e-mailadresser
- Valgfri 6-port bakke tørremanifold kan rumme 1/2 tomme eller 3/4 tommer Flaskeadaptere og tilsluttes flasker og andet glasudstyr
- En valgfri indbygget isolationsventil adskiller stopbakketørretumbleren fra frysetørreren for at forkorte vakuumgenetableringstiden og hjælpe med at bestemme endepunktet.
- Kræver en frysetørrer, en vakuumpumpe med en deplacement på mindst 163 L/min, og frysetørringsglas (hvis ikke massefrysetørring) (ikke inkluderet)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stopbakke-tørretumbler |
| Sublimationshastighed | Variabel |
| Antal hylder | 3 |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +40 °C |
| Kølemiddel | Eco-Cool |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |
FreeZone Konsol frysetørrer med LyoWorks OS, vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 163 l/minut, tørringstilbehør og frysetørringsglas (hvis ikke bulk-frysetørring) er nødvendige (ikke inkluderet).