Få mere at vide
Labconco FreeZone Stopbakketørrer
Artikelnummer. 17980190 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Inkluderer:
6-ports manifold
Isolationsforanstaltning
Stopbakketørrer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17980190 Isolationsforanstaltning
17960180 Stopbakketørrer
17980180 6-ports manifold
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17980190 Leverandør Labconco Leverandørnr. 794801290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286890.00 DKK
    222999.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 63890.13 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
FreeZone Stopbakketørrere lyofiliserer moderate til store mængder hætteglas eller serumflasker og stopper dem under vakuum. En pneumatisk mekanisme stopper beholdere under vakuum på tre store justerbare behandlingshylder.
  • En pneumatisk mekanisme stopper beholdere under vakuum på tre store justerbare behandlingshylder, hver 16,5 x 12 tommer.
  • Et HCFC/CFC-frit kølesystem og elektrisk varmelegeme køler og opvarmer flydende medium, der cirkuleres gennem hylderne for at opretholde hyldetemperaturer inden for± 1° C.
  • Lyo-Works™ OS lader brugeren indstille op til 30 programmer med op til 16 trin hver; registrere, kortlægge og lagre data; og modtage e-mail-advarsler.
  • Bakketørreren tilsluttes til en FreeZone Konsol frysetørrer, der giver en realtidsvisning af bakketørrerens parametre på ’en stor kapacitiv berøringsskærm.
  • Til brug med evt FreeZone Frysetørrer fremstillet efter juli 2017.
Tekniske data
Type Stopbakketørrer
Kapacitet (metrisk) 6 L, 12 L eller 18 L frysetørrer
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Isolationsforanstaltning
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V