Beskrivelse
- En pneumatisk mekanisme stopper beholdere under vakuum på tre store justerbare behandlingshylder, hver 16,5 x 12 tommer.
- Et HCFC/CFC-frit kølesystem og elektrisk varmelegeme køler og opvarmer flydende medium, der cirkuleres gennem hylderne for at opretholde hyldetemperaturer inden for± 1° C.
- Lyo-Works™ OS lader brugeren indstille op til 30 programmer med op til 16 trin hver; registrere, kortlægge og lagre data; og modtage e-mail-advarsler.
- Bakketørreren tilsluttes til en FreeZone Konsol frysetørrer, der giver en realtidsvisning af bakketørrerens parametre på ’en stor kapacitiv berøringsskærm.
- Til brug med evt FreeZone Frysetørrer fremstillet efter juli 2017.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stopbakketørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L, 12 L eller 18 L frysetørrer |
| Antal hylder | 3 |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +40 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Stopbakketørrer |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |