Få mere at vide
Labconco FreeZone Stopbakketørrer
Artikelnummer. 17990180 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +40 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17990180 -40 °C til +40 °C
1 options
Artikelnummer. 17990180 Leverandør Labconco Leverandørnr. 794801390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303275.00 DKK
    235731.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 67543.64 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
FreeZone Stopbakketørrere lyofiliserer moderate til store mængder hætteglas eller serumflasker og stopper dem under vakuum. En pneumatisk mekanisme stopper beholdere under vakuum på tre store justerbare behandlingshylder.
  • En pneumatisk mekanisme stopper beholdere under vakuum på tre store justerbare behandlingshylder, hver 16,5 x 12 tommer.
  • Et HCFC/CFC-frit kølesystem og elektrisk varmelegeme køler og opvarmer flydende medium, der cirkuleres gennem hylderne for at opretholde hyldetemperaturer inden for± 1° C.
  • Lyo-Works™ OS lader brugeren indstille op til 30 programmer med op til 16 trin hver; registrere, kortlægge og lagre data; og modtage e-mail-advarsler.
  • Bakketørreren tilsluttes til en FreeZone Konsol frysetørrer, der giver en realtidsvisning af bakketørrerens parametre på ’en stor kapacitiv berøringsskærm.
  • Til brug med evt FreeZone Frysetørrer fremstillet efter juli 2017.
Tekniske data
Type Stopbakketørrer
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +40 °C
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Afspærringsventil, 6-ports manifold
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V