Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Små bakketørretumblere
Artikelnummer. 15772857 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
3 hylder
Strømstyrke:
2,5A
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Inkluderer Strømstyrke Spænding Pakningsstørrelse
15772857 Schuko 3 hylder 2,5A 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15772857 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 780701030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86590.00 DKK
    67301.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 19288.14 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Indeholder
3 hylder
Kræver
Frysetørrer, vakuumpumpe
Designet til lyofilisering af moderate til store bulkprøvemængder. Labconco™ FreeZone™ Små bakketørrere tilbyder muligheder for en indbygget 6-ports manifold og isoleringsventil. De omfatter tre opvarmede hylder og temperatursonder til overvågning af prøvetemperaturen.
  • Tre 10,6 x 11,7'' opvarmede hylder med sensorer til overvågning af prøvetemperaturen giver 372 sq. tommer hyldeplads
  • 2 ekstra hylder (sælges separat) kan tilføjes
  • Hver hylde varmer til &plus 60° C
  • Mikroprocessor holder systemtemperaturen inden for 3° C for sætpunktet
  • Klar akryl udsigtslåge giver fuldstændig synlighed af hylderne
  • Lyo-Works™ OS giver fleksibel programmering og kontrol med en realtidsvisning af frysetørrer og bakketørrerparametre på en 5 tommer fuldfarveberøringsskærm på den tilsluttede FreeZone Frysetørrer (sælges separat)
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Prøver skal være forfrosne
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Bakketørrer
Antal hylder 5
Temperaturområde (metrisk) Op til 60 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer 3 hylder
Dybde (engelsk) 18,5 tommer
Dybde (metrisk) 46.9 cm
Bredde (engelsk) 15,3 tommer
Bredde (metrisk) 38.8 cm
Højde (engelsk) 18,05 tommer.
Højde (metrisk) 45.8 cm
Strømstyrke 2,5A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 120 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 54.43 kg