Få mere at vide
Labconco FreeZone Skalfryser - Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374525 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31374525 -40 °C
1 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374525 Leverandør Labconco Leverandørnr. 794905090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53750.00 DKK
    38793.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 14956.54 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Giver effektiv, ensartet prøvefrysning til flaskefrysetørring.
  • Et rustfrit stålbad med to ruller roterer kolber i en lavtemperatur varmeoverførselsopløsning, hvilket skaber en ensartet tynd belægning på indervæggen for effektiv dampstrøm under lyofiliseringen
  • 1/2 hk kølesystem forfryser prøver til -40 °C
  • Accepterer Fast-Freeze flasker op til 1200 ml
  • Miljøvenligt HCFC/CFC-frit kølesystem, der opfylder EU's krav til lav GWP
  • LED-display viser badetemperatur fra -20 °C til -42 °C i forudbestemte trin
  • Den venstremonterede udtrækkelige badeslange forenkler rengøringen af badekarret
  • Passer på en bordplade eller laboratorievogn
  • Kabinettet har hvidt pulverlakeret stål med en børstet rustfri stålfront og blå detaljer
  • Skabsdimensioner: 22,1 L x 15,1 B x 19,7 in. H (56,1 x 38,4 x 50,0 cm)
  • Badet har rustfri stålkonstruktion med urethanskumisolering og et hvidt HDPE-dæksel
  • Badekarsmål: 12 D x 5,5 B x 6,5 in. H (30,5 x 14 x 16,5 cm)
Tekniske data
Type Skalfryser
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -40 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V