Få mere at vide
Labconco FreeZone Konsol frysetørrer med stopbakke-tørretumbler og rustfri stålspole, økokølt kølemiddel
Artikelnummer. 31374543 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
12 L
18 L
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metrisk)
31374543 18 L -50 °C
31374482 6 L -50 °C
31374505 12 L -50 °C
31374537 6 L -84 °C
31374486 12 L -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374543 Leverandør Labconco Leverandørnr. 701825090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461797.03 DKK
    356680.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 105117.00 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Konsol frysetørrer med stopperbakke-tørretumbler, touchskærm i farve, datalagring med USB/ethernet-udgang og e-mailnotifikation.
  • Den opretstående opsamlingsspiral i rustfrit stål kan holde 6 L, 12 L eller 18 L is, før den skal optøs
  • Valg af kollektortemperatur inkluderer -50 °C for vandbaserede (vandige) prøver og -84 °C for lavt frysepunktsprøver (inklusive acetonitril)
  • Bruger et miljøvenligt kølesystem (HCFC/CFC-frit) og opfylder EU's krav til lav GWP
  • Internt coil-design hjælper med effektivt at fange dampe for pålidelig frysetørring
  • Valgfrie PTFE-belagte opsamlere fås til arbejde med korrosive forbindelser
  • Inkluderer praktiske funktioner som varm gasafrimning, en USB port på siden og en Ethernet-port bagpå
  • Konsollen giver plads indvendigt til vakuumpumpen (vakuumpumpen sælges separat)
  • Lyo-Works OS viser et realtidsbillede af kollektorens temperatur og vakuumniveau
  • 5 tommer fuldfarve touchskærm for nem overvågning og enkel betjening
  • Understøtter fleksibel programmering og kontrol af valgfrie tørretilbehør
  • Den valgfrie End-Zone™ funktion hjælper med at identificere, hvornår flaskefrysetørring er færdig
  • One-touch datalogging hjælper med at forbedre prøvekvaliteten og reducere den samlede køretid
  • Indstillinger kan tilpasses, herunder sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Kan automatisk sende advarsler og driftsopdateringer til de e-mailadresser, du indtaster
  • Det forreste observationsvindue gør det nemt at tjekke vakuumpumpeolie uden besvær
  • Indbyggede sikkerhedsfunktioner hjælper med at beskytte vakuumpumpen, herunder automatisk luftudslip efter nedlukning, fugtdetektion for at forhindre opstart og automatisk nedlukning, hvis der opdages en lækage
  • En vakuumpumpe (minimum 163 L/min) er nødvendig, sammen med tørretilbehør og frysetørret glas afhængigt af opsætningen (ikke inkluderet)
  • Inkluderer en stopbakke-tørretumbler, der tilbyder præcis kontrol og fleksibel programmering for ensartede resultater
  • Kommer med tre justerbare, temperaturkontrollerede hylder (16,5 x 12 tommer). med sensorer, der giver op til 594 kvadrattommer hyldeplads
  • Hyldetemperaturen kan kontrolleres fra -40 °C til +40 °C ved hjælp af cirkulationsvæske
  • Det indbyggede pneumatiske system kan stoppe beholdere på alle tre hylder
  • En backfill-port (1/8 tomme OD) tillader tilsætning af inert gas for at beskytte prøver mod fugt og forurenende stoffer
Tekniske data
Type Frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 18 L
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Inkluderer Stopbakke-tørretumbler, rustfri spole
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Vakuumpumpe med en deplacement på mindst 163 l/minut, tørringstilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (ikke inkluderet).