Få mere at vide
Labconco FreeZone Konsol frysetørrer med stopbakke-tørretumbler, PTFE-spole og udrensningsventil, Eco-Cool kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Den opretstående opsamlingsspole i rustfrit stål holder 12 L is, før den skal afrimes
- Kollektortemperaturmuligheder inkluderer -50 °C for vandbaserede (vandige) prøver og -84 °C for lavt frysepunktsprøver (inklusive acetonitril)
- Bruger et miljøvenligt kølesystem (HCFC/CFC-frit) og opfylder EU's krav til lav GWP
- Internt coil-design hjælper med effektivt at fange dampe for stærk frysetørringsydelse
- Valgfrie PTFE-belagte opsamlere fås til arbejde med korrosive forbindelser
- Inkluderer praktiske funktioner som varm gasafrimning, en USB port på siden og en Ethernet-port bagpå
- Konsollen giver plads indvendigt til vakuumpumpen (vakuumpumpen sælges separat)
- Lyo-Works OS viser et realtidsbillede af kollektorens temperatur og vakuumniveau
- 5 tommer fuldfarvet touchskærm til nem betjening og nem overvågning
- Understøtter fleksibel programmering og kontrol af valgfrie tørretilbehør
- Den valgfrie End-Zone™ funktion hjælper med at identificere, hvornår frysetørring af flasken er færdig
- One-touch datalogging hjælper med at forbedre prøvekvaliteten og reducere den samlede køretid
- Indstillinger kan tilpasses, herunder sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Kan automatisk sende advarsler og driftsopdateringer til de e-mailadresser, du indtaster
- Det forreste observationsvindue gør det nemt at tjekke vakuumpumpeolie uden besvær
- Indbyggede sikkerhedsfunktioner hjælper med at beskytte vakuumpumpen, herunder automatisk luftudslip efter nedlukning, fugtdetektion for at forhindre opstart og automatisk nedlukning, hvis der opdages en lækage
- En vakuumpumpe (minimum 163 L/min) er nødvendig, sammen med tørretilbehør og frysetørret glas afhængigt af opsætningen (ikke inkluderet)
- Inkluderer en stopbakke-tørretumbler, der giver præcis kontrol og fleksibel programmering for ensartede resultater
- Kommer med tre justerbare, temperaturkontrollerede hylder (16,5 x 12 tommer). med sensorer, der giver op til 594 kvadrattommer hyldeplads
- Hyldetemperaturen kan kontrolleres fra -40 °C til +40 °C ved hjælp af cirkulationsvæske
- Det indbyggede pneumatiske system kan stoppe beholdere på alle tre hylder
- En backfill-port (1/8 tomme OD) tillader tilsætning af inert gas for at beskytte prøver mod fugt og forurenende stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Sublimationshastighed | Variabel |
| Antal hylder | 3 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Kølemiddel | Eco-Cool |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Inkluderer | Stopperbakke-tørretumbler, PTFE-spole, udrensningsventil |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |
Vakuumpumpe med en deplacement på mindst 163 l/minut, tørringstilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (ikke inkluderet).