Få mere at vide
Labconco FreeZone Konsol frysetørrer med rustfri stålspole, udrensningsventil og skalfryser - Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374548 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
31374548 -50 °C
1 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374548 Leverandør Labconco Leverandørnr. 700615390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184330.00 DKK
    133056.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 51273.96 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Konsol frysetørrer med touchskærm, datalagring og notifikationer til overvågning af kørsler.
  • Den opretstående opsamlerspiral i rustfrit stål holder 6 L is før optøning
  • -50 °C kollektor (til vandige prøver)
  • Funktioner inkluderer varm gasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
  • Miljøvenligt HCFC/CFC-frit kølesystem, der overholder EU's krav til lav GWP
  • Den interne spole maksimerer dampfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS leverer en realtidsvisning af kollektorens temperatur og vakuumniveau
  • 5 tommer fuldfarvet touchskærmsdisplay
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ endepunktsdetektion til kolbefrysning
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Tilpasningsmuligheder inkluderer sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • FreeZone Eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader, herunder vakuumbryderventil, fugtsensorbeskyttelse og automatisk vakuumpumpe, der sluker en lækage,
  • En vakuumpumpe med en deplacement på mindst 98 l/minut, tørringstilbehør og frysetørret glas (hvis ikke massefrysetørring) er nødvendigt (ikke inkluderet)
Tekniske data
Type Frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 6 L
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Inkluderer Rustfri spole, udrensningsventil, skalfryser
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).