Få mere at vide
Labconco FreeZone Konsol frysetørrer med rustfri stålspole, udrensningsventil og minikammer, Eco-Cool kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Den opretstående opsamlingsspiral i rustfrit stål kan holde 6 L, 12 L eller 18 L is, før den skal optøs
- Kollektortemperaturmuligheder inkluderer -50 °C for vandbaserede (vandige) prøver og -84 °C for lavt frysepunktsprøver (inklusive acetonitril)
- Indeholder nyttige funktioner som varm gasafrimning, en USB port på siden og en Ethernet-forbindelse bagpå
- Bruger et miljøvenligt kølesystem (HCFC/CFC-frit) og opfylder EU's krav til lav GWP
- Internt coil-design hjælper med effektivt at fange dampe for bedre frysetørringspræstationer
- Valgfrie PTFE-belagte opsamlere fås til arbejde med korrosive forbindelser
- Lyo-Works OS leverer en realtidsvisning af kollektorens temperatur og vakuumniveau
- 5 tommer Fuldfarve touchskærm gør overvågning og betjening nem
- Understøtter fleksibel programmering og kontrol af valgfrie tørretilbehør
- Den valgfrie End-Zone™ funktion hjælper med at identificere, hvornår frysetørring af flasken er færdig
- One-touch datalogging hjælper med at forbedre prøvekvaliteten og reducere den samlede køretid
- Indstillinger kan tilpasses, herunder sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Kan automatisk sende advarsler og driftsopdateringer til de e-mailadresser, du indtaster
- Indbyggede beskyttelsesfunktioner hjælper med at holde vakuumpumpen sikker, herunder automatisk luftudledning efter slukning, fugtdetektion for at forhindre opstart og automatisk nedlukning, hvis der opdages en lækage
- En vakuumpumpe (minimum 98 L/min) er påkrævet, og tørringsudstyr samt frysetørret glas kan også være nødvendigt afhængigt af opsætningen (ikke inkluderet).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Sublimationshastighed | Variabel |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Kølemiddel | Eco-Cool |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Inkluderer | Rustfri spole, udrensningsventil, mini-kammer |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).