Få mere at vide
Labconco FreeZone Konsol frysetørrer med PTFE-spole og udrensningsventil, Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374531 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
12 L
18 L
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metrisk)
31374531 18 L -50 °C
31374512 6 L -50 °C
31374479 12 L -50 °C
31374528 6 L -84 °C
31374527 12 L -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374531 Leverandør Labconco Leverandørnr. 701816190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248945.00 DKK
    179713.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 69232.00 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Syrebestandig konsol frysetørrer med udrensningsventil, touchskærm i farve, datalagring med USB/ethernet-udgang og e-mailnotifikation.
  • Den opretstående opsamlingsspole i rustfrit stål rummer 6 L, 12 L eller 18 L is, før den skal afrimes
  • Samlertemperaturmuligheder inkluderer -50 °C (bedst til vandbaserede/vandige prøver) og -84 °C (bedst til prøver med meget lavt frysepunkt, inklusive acetonitril)
  • Indeholder nyttige funktioner som varm gasafrimning, en sideport USB og en bageste Ethernet-forbindelse
  • Bruger et miljøvenligt kølesystem (HCFC/CFC-frit) og opfylder EU's krav til lav GWP
  • Internt coil-design hjælper med effektivt at fange dampe for bedre tørringsydelse
  • Valgfrie PTFE-belagte opsamlere fås til håndtering af ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS viser et realtidsbillede af kollektorens temperatur og vakuumniveau
  • 5 tommer En fuldfarvet touchskærm gør det nemt at overvåge og betjene
  • Understøtter fleksibel programmering og kontrol af valgfrie tørretilbehør
  • Den valgfrie End-Zone™ funktion hjælper med at identificere, hvornår frysetørring af flasken er færdig
  • One-touch datalogging hjælper med at forbedre prøvekvaliteten og reducere den samlede køretid
  • Indstillinger kan tilpasses, herunder sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Kan automatisk sende advarsler og driftsopdateringer til de e-mailadresser, du indtaster
  • Indbyggede sikkerhedsfunktioner hjælper med at beskytte vakuumpumpen, herunder automatisk luftudslip efter nedlukning, fugtdetektion for at forhindre opstart og automatisk nedlukning, hvis der opdages en lækage
  • En vakuumpumpe (minimum 98 L/min) er påkrævet, og tørringsudstyr samt frysetørret glas kan også være nødvendigt afhængigt af opsætningen (ikke inkluderet)
Tekniske data
Type Frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 18 L
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Inkluderer PTFE-spole, udrensningsventil
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).